Läs mer
Metyl 2-metyl-3-nitrobenzoat, 97 %
Produktkod. 15446718
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446718 5 g 5g
15456718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60242.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59382-59-1 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Metyl-2-metyl-3-nitrobensoat kan användas vid syntes av metylindol-4-karboxylat, 5-aminoisokinolin-1(2H)-on, 5-nitroisokumarin och [2-(4-fluorfenyl)-lH-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmetanon. Det kan också användas vid framställning av substituerade nitrostyrenbensoesyror, via reaktion med aromatiska aldehyder i närvaro av DBU i DMSO; och 4-(hydroximetyl)-1-tosylindol, via Batcho-Leimgruber-modifiering av Reissert-indolsyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metyl-2-metyl-3-nitrobensoat kan användas vid syntes av metylindol-4-karboxylat, 5-aminoisokinolin-1(2H)-on, 5-nitroisokumarin och [2-(4-fluorfenyl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmetanon. Det kan också användas vid framställning av substituerade nitrostyrenbensoesyror, via reaktion med aromatiska aldehyder i närvaro av DBU i DMSO; och 4-(hydroximetyl)-1-tosylindol, via Batcho-Leimgruber-modifiering av Reissert-indolsyntesen.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59382-59-1
Molekylformel C9H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 195.17
MDL-nummer MFCD00082564
InChI-nyckel CRZGFIMLHZTLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-o-toluate, 2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-2-methylbenzoate, 3-nitro-o-toluic acid methyl ester, 2-methyl-3-nitromethylbenzoate, pubchem10933, acmc-1awh8, ksc495s1j, methyl2-methyl-3-nitrobenzoate
PubChem CID 601165
IUPAC-namn metyl-2-metyl-3-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Smältpunkt 62°C to 65°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1964020
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 195.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.