Läs mer
Metyl 2-metyl-3-nitrobenzoat, Mikromol™
Produktkod. 30460652
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460652 4 x 25 mg
30052458 100 mg
30050810 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460652 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3641.0100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl 2-metyl-3-nitrobenzoat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
CAS 59382-59-1
Analyt- eller komponentnamn Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H9 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, o-Toluic acid, 3-nitro-, methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Metyl-2-metyl-3-nitrobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 195.17
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 195.0532 g/mol