Läs mer
Metyl 2-metyl-3-nitrobenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Methyl-3-nitrobenzoate |
| CAS | 59382-59-1 |
| Molekylformel | C9 H9 N O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzoic acid','2-methyl-3-nitro-','methyl ester, o-Toluic acid','3-nitro-','methyl ester (6CI), 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate, Methyl 3-nitro-2-methylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Metyl-2-metyl-3-nitrobenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vikt | 195.0532 |