Läs mer
Methyl 2-Methyl-4-oxobutanoate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Methyl-4-oxobutanoate (Technical Grade) |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(3-4-7)6(8)9-2/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 130.063 |