Läs mer
Metyl 2-metyl-6-(3-nitrofenyl)-4-oxo-2-cyklohexen-1-karboxylat + ~8% Etyl 3-metyl-3'-nitro-5-oxo-1,2,5,6-tetrahydro-[1,1'-bifenyl]-2-karboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate |
| CAS | 87625-92-1 |
| Molekylformel | C15H15NO5 . C 16H17NO5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO5/c1-9-6-12(17)8-13(14(9)15(18)21-2)10-4-3-5-11(7-10)16(19)20/h3-7,13-14H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C1CC(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)C(C(OC)=O)C(C)=C1.O=C3CC(C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4)C(C(OCC)=O)C(C)=C3 |
| IUPAC-namn | Metyl 2-metyl-6-(3-nitrofenyl)-4-oxocyklohex-2-en-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 592.59 |
| Formel vikt | 592.21 |