Läs mer
Metyl-2-metyl-6-(3-nitrofenyl)-4-oxo-2-cyklohexen-1-karboxylat, TRC
Produktkod. 30134656
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134656 250 mg
30004518 25 mg
30009953 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134656 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM338310250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87625-92-1
Molekylformel C15H15NO5 . C 16H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 592.59
Synonym Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ester
IUPAC-namn Metyl 2-metyl-6-(3-nitrofenyl)-4-oxocyklohex-2-en-1-karboxylat
LEDER O=C1CC(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)C(C(OC)=O)C(C)=C1.O=C3CC(C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4)C(C(OCC)=O)C(C)=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Methyl-6-(3-nitrophenyl)-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15NO5/c1-9-6-12(17)8-13(14(9)15(18)21-2)10-4-3-5-11(7-10)16(19)20/h3-7,13-14H,8H2,1-2H3
Formel vikt 592.21
Procent renhet >95%