Läs mer
Metyl 2-(metylamino)benzoat, TRC
Produktkod. 30004224
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004224 1 g
30007086 100 mg
30006995 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2919761G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-91-6
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Synonym 2-(Methylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl N-methylanthranilate, Methyl methanthranilate, Methyl methylanthranilate, Methyl o-(methylamino)benzoate, N-Methylanthranilic acid methyl ester, NSC 9406
IUPAC-namn Metyl 2-(metylamino)benzoat
LEDER CNc1ccccc1C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(Methylamino)benzoate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3
Formel vikt 165.079