Läs mer
Metyl-2-metylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347985
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347985 25 g 25g
11357985 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08103.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 868-57-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-57-5
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009335
InChI-nyckel OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl 2-methyl butyrate, methyl s-2-methylbutanoate, 2-methylbutyric acid methyl ester, butyric acid, 2-methyl-, methyl ester, dl-2-methylbutyric acid methyl ester, methyl dl-2-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutyrate, methyl alpha-methylbutanoate
PubChem CID 13357
IUPAC-namn metyl-2-metylbutanoat
LEDER CCC(C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methylbutyrate
Kokpunkt 114°C to 116°C
Flampunkt 16°C (61°F)
Odör Fruit-like
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1720409
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.