Läs mer
Methyl 2-methylnicotinate, 97%
Produktkod. 11332866
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332866 5 g 5g
11342866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09074.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65719-09-7 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Metyl-2-metylnikotinat är ett esterderivat av nikotinsyra som används vid framställning av bicykliska kväveinnehållande heterocykler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Metyl 2-Methylnicotinate är ett esterderivat av nikotinsyra som
används vid framställning av bicykliska kväveinnehållande heterocykler.
Löslighet Löslig i kloroform
och metanol.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65719-09-7
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00051961
InChI-nyckel KLHWBYHFWALOIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7015327
IUPAC-namn metyl-2-metylpyridin-3-karboxylat
LEDER CC1=C(C=CC=N1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methylnicotinate
Kokpunkt 102°C to 104°C (10 mmHg)
Brytningsindex 1.5165
Kvantitet 5 g
Beilstein 471919
Synonym methyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester, methyl2-methylnicotinate, pubchem2218, acmc-1belg, methyi 2-methyinicotinate, methyl 2-methyinicotinate, methyl-2-methylnicotinate, ksc493g0t
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.