Läs mer
Methyl 2-Methylnicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Methylnicotinate |
| CAS | 65719-09-7 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-Methylnicotinic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-7(8(10)11-2)4-3-5-9-6/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cccnc1C |
| IUPAC-namn | methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |