Läs mer
Metyl 2-metylpropionimidat hydroklorid, 97 %
Produktkod. 15410059
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410059 1 g 1g
15448286 250 mg 250mg
15420059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63386.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 39739-60-1 | C5H12ClNO | 137,61 g/mol
Metyl-2-metylpropionimidathydroklorid, används som en fin kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl-2-metylpropionimidathydroklorid, används som en finkemisk
mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39739-60-1
Molekylformel C5H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 137.61
MDL-nummer MFCD03844704
InChI-nyckel RMXGPHAHPIIESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride, methyl isobutyrimidate hydrochloride, methyl 2-methylpropanimidate-hydrogen chloride 1/1, methyl 1z-2-methylpropanimidoate hydrochloride 1:1
PubChem CID 371709
IUPAC-namn metyl-2-metylpropanimidat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=N)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methylpropionimidate hydrochloride
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)2CHC(=NH)OCH3·HCl
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 137.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.