Läs mer
Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate |
| CAS | 62020-09-1 |
| Molekylformel | C4H8O4S |
| MDL-nummer | MFCD00051842 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C(OC)CS(=O)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.17 |
| Procent renhet | 97% |