Läs mer
Methyl 2-(methylsulfonylmethyl)acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(methylsulfonylmethyl)acrylate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4S/c1-5(6(7)10-2)4-11(3,8)9/h1,4H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 178.03 |