Läs mer
Metyl 2-(metyltio)benzoat, 98 %
Produktkod. 11494273
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494273 1 g 1g
11404283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10905.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 3704-28-7 | C9H10O2S | 182,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3704-28-7
Molekylformel C9H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 182.237
MDL-nummer MFCD00068039
InChI-nyckel CPQDZXPLQXZJGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 279586
IUPAC-namn metyl-2-metylsulfanylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2- (methylthio)benzoate
Smältpunkt 64 °C till 66 °C
Odör Stank
Kvantitet 1 g
Beilstein 2084294
Synonym methyl 2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate, benzoic acid, 2-methylthio-, methyl ester, benzoic acid,2-methylthio-, methyl ester, 2-methylthiobenzoic acid, methyl ester, acmc-1cnec, methyl o-methylthiosalicylate, methyl-2-methylthio benzoate, methyl 2-methylsulfanyl benzoate #, 2-methylthio benzoic acid methyl ester
Formel vikt 182.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.