Läs mer
Metyl-2-(metyltio)pyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10132844
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10132844 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10470744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10132844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07902CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 38275-41-1
Molekylformel C7H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 184.21
MDL-nummer MFCD00194932
InChI-nyckel PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11194721
LEDER COC(=O)C1=CN=C(SC)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym methyl 2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, 2-methylthio-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylthio-, methyl ester, methyl2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinearboxylate, methyl-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulphanyl pyrimidine-5-carboxylate
IUPAC-namn metyl-2-(metylsulfanyl)pyrimidin-5-karboxylat
Formel vikt 184.22
Procent renhet 97%