Läs mer
Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15229746 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15229746 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15229746 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451440050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate
CAS 38275-41-1
Smältpunkt 96.0°C to 97.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Molekylformel C7H8N2O2S
MDL-nummer MFCD00194932
Kvantitet 5 g
Synonym methyl 2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, 2-methylthio-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylthio-, methyl ester, methyl2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinearboxylate, methyl-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulphanyl pyrimidine-5-carboxylate
InChI-nyckel PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CN=C(SC)N=C1
IUPAC-namn methyl 2-methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 184.21
PubChem CID 11194721
Formel vikt 184.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.