Läs mer
metyl 2-(morfolinosulfonyl)bensoat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10172744
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10172744 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10759215 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10172744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69622DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 502182-56-1
Molekylformel C12H15NO5S
Molekylvikt (g/mol) 285.31
MDL-nummer MFCD09879985
InChI-nyckel FJLVVZZMDOHEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-morpholinosulfonyl benzoate, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl benzoate, methyl 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzoate
PubChem CID 341073
IUPAC-namn metyl-2-morfolin-4-ylsulfonylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(morpholinosulfonyl)benzoate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 285.32
Procent renhet 95%