Läs mer
Methyl-2-naphthalenemethylamine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30477928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30477928 10 g
30474347 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32314510G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 381236-32-4
Molekylformel C12H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 207.7
Synonym N-Methyl-2-naphthalenemethanamine Hydrochloride, Methyl(naphthalen-2-ylmethyl)amine Hydrochloride, N-Methyl-N-(2-naphthylmethyl)amine, N-Methyl-N-[(naphthalen-2-yl)methyl]amine Hydrochloride
LEDER CNCC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1.Cl
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Methyl-2-naphthalenemethylamine Hydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-9-11(8-13)7-6-10-4-2-3-5-12(9)10;/h2-7H,8,13H2,1H3;1H
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.