Läs mer
Metyl-2-naftoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372377 1 g 1g
11382377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09973.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2459-25-8 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2459-25-8
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00017345
InChI-nyckel IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-naphthoate, methyl 2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthalenecarboxylic acid, methyl ester, 2-naphthoic acid, methyl ester, 2-carbomethoxynaphthalene, 2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, acmc-1cliu, methyl-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 137605
IUPAC-namn metylnaftalen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-naphthoate
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kokpunkt 290°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2046448
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.