Läs mer
Metyl 2-nitro-3,4,5-trimetoxibenzoat, 98 %
Produktkod. 11392406
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392406 50 g 50g
11382406 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06188.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
CAS: 5081-42-5 | C11H13NO7 | 271,225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5081-42-5
Molekylformel C11H13NO7
Molekylvikt (g/mol) 271.225
MDL-nummer MFCD00007097
InChI-nyckel HCEIEWYPDCDNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 6-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, pubchem22545, opera_id_1985, acmc-1ar8w, hceiewypdcdnnu-uhfffaoysa, methyl 3,5-trimethoxy-2-nitrobenzoate
PubChem CID 78765
IUPAC-namn metyl-3,4,5-trimetoxi-2-nitrobensoat
LEDER COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Smältpunkt 66 °C till 70 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2702653
Formel vikt 271.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.