Läs mer
Methyl 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO4/c1-17-8(14)6-3-2-5(9(10,11)12)4-7(6)13(15)16/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 249.0249 |