Läs mer
Methyl 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate |
| CAS | 228418-45-9 |
| Molekylformel | C9H6F3NO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO4/c1-17-8(14)6-3-2-5(9(10,11)12)4-7(6)13(15)16/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.15 |
| Formel vikt | 249.0249 |