Läs mer
Metyl 2-nitrobenzoat, 98+%
Produktkod. 11486176
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486176 25 g 25g
11496176 100 g 100g
11406186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23009.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 606-27-9 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 606-27-9
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.147
MDL-nummer MFCD00007136
InChI-nyckel AOXPHVNMBPFOFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-nitrobenzoate, benzoic acid, 2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, o-nitro-, methyl ester, 2-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-2-nitrobenzoate, methyl o-nitro benzoate, methyl ortho-nitrobenzoate, acmc-209ml4, nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69072
IUPAC-namn metyl-2-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-nitrobenzoate
Smältpunkt -13°C
Densitet 1.285
Kokpunkt 275°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 25 g
Beilstein 2050101
Formel vikt 181.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.