missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 2-O-Allyl-4,6-O-benzylidene-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-O-Allyl-4,6-O-benzylidene-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 82228-09-9 |
| Molekylformel | C17 H22 O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22O6/c1-3-9-20-15-13(18)14-12(22-17(15)19-2)10-21-16(23-14)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,12-18H,1,9-10H2,2H3/t12-,13+,14-,15+,16?,17+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H]1OCC=C)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (4aR,6S,7S,8S,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-7-prop-2-enoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.35 |
| Formel vikt | 322.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?