Läs mer
Methyl 2-O-(Alpha-D-Mannopyranosyl)-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 59571-75-4 |
| Molekylformel | C13 H24 O11 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O11/c1-21-13-11(9(19)7(17)5(3-15)23-13)24-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-methoxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.32 |
| Formel vikt | 356.1319 |