Läs mer
Methyl 2-(o-tolyl)acetate, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(o-tolyl)acetate |
| CAS | 40851-62-5 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| MDL-nummer | MFCD00082780 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(OC)CC1=CC=CC=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.20 |
| Procent renhet | 95% |