Läs mer
Methyl 2-Octynoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-2-Octynoate |
| CAS | 111-12-6 |
| Molekylformel | C9 H14 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Octynoic acid-methyl ester, 2-Octynoic acid','methyl ester (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Folione, Methyl 2-octynate, Methyl 2-octynoate, Methyl pentylacetylenecarboxylate, NSC 72098, Vert de violette','artificial |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCC#CC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl oct-2-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vikt | 154.0994 |