missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-Oxo-1-pyrrolidineacetate, TRC

Produktkod. 30008858
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008858 5 g
30004081 10 g
17983875 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3210655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59776-88-4
Molekylformel C7 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 157.17
Synonym Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. B (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid methyl ester, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid methyl ester, 1-(Methoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, 2-Ketopyrrolidine-1-acetic acid methyl ester, Methyl 2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Methyl 2-pyrrolidinon-1-ylacetate, Methyl 2-pyrrolidone-1-acetate
IUPAC-namn methyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
LEDER COC(=O)CN1CCCC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 157.0739
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.