Läs mer
Metyl-2-oxo-2-fenylacetat (metylbenzoylformat), Mikromol™
Produktkod. 17972076
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17972076 100 mg
1 options
Produktkod. 17972076 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0834.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl-2-oxo-2-fenylacetat (metylbenzoylformat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
CAS 15206-55-0
Analyt- eller komponentnamn Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C9 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Glycopyrronium Bromide Imp. H (EP), Methyl 2-Oxo-2-phenylacetate, Methyl Benzoylformate, Glycopyrronium Bromide Impurity H, Glycopyrronium Impurity H
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER COC(=O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Metyl-2-oxo-2-fenylacetat
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 164,0473 g/mol