Läs mer
Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate, 98%
Produktkod. 11445690
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445690 5 g 5g
11435690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25932.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25991-27-9 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
Metyl-2-oxo-2H-pyran-3-karboxylat används som ett reagens för att undersöka alfa, beta-omättade karbonylföreningar för deras cytotoxiska profiler mot orala humana normala celler och tumörceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Metyl-2-oxo-2H
-pyran-3-karboxylat används som reagens för att undersöka alfa, beta-omättade karbonylföreningar för deras cytotoxiska profiler mot orala humana normala celler och tumörceller.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25991-27-9
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.121
MDL-nummer MFCD00075443
InChI-nyckel GJVZWOMUTYNUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylate, 3-carbomethoxy-2-pyrone, methyl 2-pyrone-3-carboxylate, 2-oxo-2h-pyran-3-carboxylic acid methyl ester, 2h-pyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, methoxycarbonyl pyranone, acmc-1clg5, ksc496k6b
PubChem CID 117704
IUPAC-namn metyl-2-oxopyran-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=COC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Smältpunkt 74°C to 77°C
Kokpunkt 146°C to 148°C (0.75 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1424749
Formel vikt 154.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.