Läs mer
Metyl 2-oxocyklopentankarboxylat, 97 %
Produktkod. 11490798
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490798 5 g 5g
11400808 25 g 25g
11410808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25256.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 10472-24-9 | C7H10O3 | 142,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10472-24-9
Molekylformel C7H10O3
Molekylvikt (g/mol) 142.154
MDL-nummer MFCD00001411
InChI-nyckel PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
IUPAC-namn metyl-2-oxocyklopentan-1-karboxylat
LEDER COC(=O)C1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densitet 1.145
Kokpunkt 105 °C till 107 °C (20 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.