missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
methyl 2-oxohexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 2-oxohexanoate |
| CAS | 6395-83-1 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-oxohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?