Läs mer
methyl 2-oxohexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 2-oxohexanoate |
| CAS | 6395-83-1 |
| Molekylformel | C7H12O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-4-5-6(8)7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCC(=O)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-oxohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vikt | 144.0786 |