Läs mer
Metyl 2-oxoindan-1-karboxylat, 97 %
Produktkod. 15493988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493988 1 g 1g
15403998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57535.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104620-34-0 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt, värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104620-34-0
Molekylformel C11H10O3
Molekylvikt (g/mol) 190.198
MDL-nummer MFCD06200715
InChI-nyckel RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxoindane-1-carboxylate, methyl2-oxo-1-indanecarboxylate, methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1h-indene-1-carboxylate, 1h-indene-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, acmc-20agv9, 1-methoxycarbonyl-2-indanone, 2-oxo-indan-1-carboxylic acid methyl ester, 2-oxo-1,3-dihydro-indene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 10888732
IUPAC-namn metyl-2-oxo-l,3-dihydroinden-1-karboxylat
LEDER COC(=O)C1C(=O)CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-oxoindane-1-carboxylate
Smältpunkt 63 °C till 70 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 190.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.