missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| CAS | 59776-88-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. B (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid methyl ester, (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetic acid methyl ester, 1-(Methoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, 2-Ketopyrrolidine-1-acetic acid methyl ester, Methyl 2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Methyl 2-pyrrolidinon-1-ylacetate, Methyl 2-pyrrolidone-1-acetate, Piracetam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CN1CCCC1=O |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?