Läs mer
Methyl 2-(p-Tolyl)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(p-Tolyl)benzoate |
| CAS | 114772-34-8 |
| Molekylformel | C15H14O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(4-Methylphenyl)benzoate, Methyl 4-Methyl-2'-biphenylcarboxylate, Methyl 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11-7-9-12(10-8-11)13-5-3-4-6-14(13)15(16)17-2/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-methylphenyl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vikt | 226.0994 |