Läs mer
Metyl 2-fenoxybenzoat, 99 %
Produktkod. 11313606
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313606 10 g 10g
11323606 50 g 50g
11333606 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14584.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 21905-56-6 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21905-56-6
Molekylformel C14H12O3
Molekylvikt (g/mol) 228.25
MDL-nummer MFCD03093064
InChI-nyckel PUGYLBSXMKBSRP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 607606
IUPAC-namn metyl-2-fenoxibensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-phenoxybenzoate
Kokpunkt 130°C (0.5 mmHg)
Brytningsindex 1.576
Kvantitet 10 g
Beilstein 2115719
Synonym 2-phenoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-phenoxy-, methyl ester, methyl o-phenoxybenzoate, acmc-1ce6i, #, benzoic acid,2-phenoxy-, methyl ester, benzoic acid, o-phenoxy-, methyl ester
Formel vikt 228.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.