Läs mer
Metyl-2-fenylpyrimidin-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10440754
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10440754 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10386274 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10440754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66322DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 64074-29-9
Molekylformel C12H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 214.224
MDL-nummer MFCD06797254
InChI-nyckel SOMJCOFUAUMQPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, methyl2-phenylpyrimidine-5-carboxylate, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-phenyl-,methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl-, methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl-, methyl ester
PubChem CID 11206661
IUPAC-namn metyl-2-fenylpyrimidin-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 214.22
Procent renhet 97%