Läs mer
Metyl 2-piperidinoisonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10173124
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10173124 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10142794 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173124 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50322CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 888070-05-1
Molekylformel C12H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD08741429
InChI-nyckel CCOBIXWZODVNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-piperidinoisonicotinate, methyl 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylate, methyl 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylate, methyl 2-piperidin-1-yl isonicotinate, methyl 2-piperidin-1-ylisonicotinate, methyl 2-piperidylpyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl-, methyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid,2-1-piperidinyl-,methyl ester
PubChem CID 18525843
IUPAC-namn metyl-2-piperidin-1-ylpyridin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-piperidinoisonicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 220.27
Procent renhet 97%