Läs mer
Methyl 2-pyridyl ketoxime, 97%
Produktkod. 15488827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488827 1 g 1g
15498827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52232.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1758-54-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Metyl-2-pyridylketoxim används som kolorimetriskt reagens för rhenium. Metyl-2-pyridylketoxim har föreslagits som ett analytiskt reagens för spektrofotometrisk bestämning av koppar, järn i alkalisk vattenlösning och fenyl-2-pyridylketoxim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-2-pyridylketoxim används som kolorimetriskt reagens för rhenium. Metyl-2-pyridylketoxim har föreslagits som ett analytiskt reagens för spektrofotometrisk bestämning av koppar, järn i alkalisk vattenlösning och fenyl-2-pyridylketoxim.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1758-54-9
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00605540
InChI-nyckel KWYHBFKEFFMBHW-SREVYHEPSA-N
Synonym 1-pyridin-2-yl ethanone oxime, 1-2-pyridinyl-1-ethanone oxime, 1-2-pyridinyl ethanone oxime, 1-pyridin-2-yl-ethanone oxime, 1-pyridin-2-ylethan-1-one oxime, e-1-pyridin-2-yl ethanone oxime, e-n-1-pyridin-2-yl ethylidene hydroxylamine, methyl2-pyridylketoneoxime, 2-1-nitrosoethylidene-1h-pyridine, e-1-pyridine-2-yl ethanone oxime
PubChem CID 6740780
LEDER C\C(N=O)=C1\NC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-pyridyl ketoxime
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (2Z)-2-(1-nitrosoetyliden)-1,2-dihydropyridin
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.