Läs mer
Methyl 2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzoate |
| CAS | 178118-28-0 |
| Molekylformel | C12 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-5-2-3-6-10(9)17-12-13-7-4-8-14-12/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1Oc2ncccn2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-pyrimidin-2-yloxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.219 |
| Formel vikt | 230.069 |