Läs mer
Methyl 2-(S)-[N-Carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(S)-[N-Carbobenzyloxy]amino-3-aminopropionate, Hydr |
| CAS | 35761-27-4 |
| Molekylformel | C12 H16 N2 O4 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4.ClH/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7-8,13H2,1H3,(H,14,16);1H/t10-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@H](CN)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-3-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.73 |
| Formel vikt | 288.0877 |