Läs mer
Methyl 2-(S)-[N-Carbobenzyloxy]amino-3-[N-tert-butyloxycarbonyl]aminopropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(S)-[N-[(Benzyloxy)carbonyl]amino-3-[N-[t-butyloxyc |
| CAS | 58457-98-0 |
| Molekylformel | C17 H24 N2 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O6/c1-17(2,3)25-15(21)18-10-13(14(20)23-4)19-16(22)24-11-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,22)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.38 |
| Formel vikt | 352.1634 |