Läs mer
Metyl 2-sulfamoylbenzoat, TRC
Produktkod. 30465890
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30465890 50 g
1 options
Produktkod. 30465890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33286050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-Sulfamoylbenzoate
CAS 57683-71-3
Molekylformel C8H9NO4S
Kvantitet 50 g
Synonym 2-(Carbomethoxy)benzenesulfonamide, 2-(Methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 2-(Aminosulfonyl)benzoate, Methyl o-Sulfamoylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
LEDER COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)N
IUPAC-namn Metyl 2-sulfamoylbenzoat
Molekylvikt (g/mol) 215.23
Formel vikt 215.0252