missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate, TRC

Produktkod. 30473720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473720 500 mg
30474684 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30473720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330010500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57113-90-3
Molekylformel C13H16N2O6
Molekylvikt (g/mol) 296.28
Synonym 2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
IUPAC-namn methyl 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-nitrobenzoate
LEDER COC(=O)c1cccc(c1NC(=O)OC(C)(C)C)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O6/c1-13(2,3)21-12(17)14-10-8(11(16)20-4)6-5-7-9(10)15(18)19/h5-7H,1-4H3,(H,14,17)
Formel vikt 296.1008
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.