Läs mer
Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-nitrobenzoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O6/c1-13(2,3)21-12(17)14-10-8(11(16)20-4)6-5-7-9(10)15(18)19/h5-7H,1-4H3,(H,14,17) |
| Formel vikt | 296.1008 |