Läs mer
Metyl-2-tiomorfolin-4-ylisonikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10623445
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10623445 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10623445 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50522DA
Kemiska identifierare
CAS 898289-26-4
Molekylformel C11H14N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 238.31
MDL-nummer MFCD09064957
InChI-nyckel PKBDUKGWOJJNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-4-thiomorpholinyl-, methyl ester
PubChem CID 24229509
LEDER COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn metyl-2-tiomorfolin-4-ylpyridin-4-karboxylat
Formel vikt 238.31
Procent renhet 97%