Läs mer
Methyl 2-(Trifluoroacetamido)prop-2-enoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(Trifluoroacetamido)prop-2-enoate |
| CAS | 58137-35-2 |
| Molekylformel | C6H6NO3F3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F3NO3/c1-3(4(11)13-2)10-5(12)6(7,8)9/h1H2,2H3,(H,10,12) |
| LEDER | COC(=O)C(=C)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.11 |