Läs mer
Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate |
| CAS | 344-96-7 |
| Molekylformel | C9H7F3O2 |
| MDL-nummer | MFCD00236050 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.15 |
| Procent renhet | 98% |