Läs mer
Methyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450136
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450136 1 g 1g
15460136 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52818.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Metyl-2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-karboxylat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-karboxylat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 878745-51-8
Molekylformel C7H5F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD05662690
InChI-nyckel VBFLWQBZJODKRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-trifluoromethyl-4-pyrimidine carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl-, methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid,2-trifluoromethyl-,methyl ester
PubChem CID 17750127
IUPAC-namn metyl-2-(trifluormetyl)pyrimidin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC(=NC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.